Documentos Principais
648313
Millipore
Cloridrato de Trizma®
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), useful in pH range 7.0-9.0
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
descrição
Merck USA index - 14, 9772
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
solubilidade
water: 500 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.1.
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used as a biological buffer (absorbance: <0.1 at 260 nm, 1.0 M, H2O). A 1.0 M solution in H2O has a pH range of 3.5-5.0 and a pKa of 8.3 at 20°C.
Aplicação
  • Effect of Organic Solvents on the Activity, Stability and Secondary Structure of asclepain cI, Using FTIR and Molecular Dynamics Simulations.: This study uses Tris hydrochloride as a buffer to assess the stability and structural changes in the asclepain cI enzyme, providing insights into enzyme applications in industrial and medical biotechnology (Origone et al., 2024).
  • Microencapsulation of Omeprazole by Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Surface Layer Protein and Evaluation of its Stability in Acidic Condition.: Research demonstrates the use of Tris hydrochloride buffer in stabilizing microencapsulated omeprazole, aimed at enhancing drug delivery in acidic environments (Mobarak Qamsari et al., 2020).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1