Documentos
9310-OP
Millipore
Cloridrato de Trizma®
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
forma
crystalline powder
needles
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Molecular Biology Grade.
260 (10%, water): ≤0.05 AU
A280 (10%, water): ≤0.05 AU
Assay: ≥99%
DNAse: none detected
Identity IR spectrum: conforms
Lead (Pb): ≤.0002%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Water (H2O): ≤0.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Aplicação
  • Use of tetraethylammonium (TEA) and Tris loading for blocking TRPM7 channels in intact cells.: This study highlights the application of TRIS Hydrochloride in blocking TRPM7 channels, which is significant for cell signaling and ion channel regulation in pharmacological research (Holderby & Kozak, 2024).
  • Investigating the influence of solvent type and pH on protein adsorption onto silica surface by evanescent-wave cavity ring-down spectroscopy.: This study uses TRIS Hydrochloride to explore protein-silica interactions, providing insights into surface chemistry and biomolecular adsorption processes (Alnaanah & Mendes, 2024).
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1