Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
T3253
Sigma-Aldrich
Cloridrato de Trizma®
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (titration)
forma
crystalline
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Impurezas
≤0.5% water (Karl Fischer)
cor
white
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
pf
150-152 °C
solubilidade
H2O: soluble, clear, colorless
densidade
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.41 g/cm3 at 20—25 °C
absorção
≤0.05 at 290 nm at 40%
adequação
suitable for mass spectrometry
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tris HCl, ou cloridrato de Trizma®, é um tampão ácido amplamente utilizado na faixa de variação de pH fisiológico de 7,3 a 7,5. Com um pKa de 8,08 a 25°C, ele oferece uma faixa de pH de 7,0 a 9,0, alinhado ao pH típico dos organismos vivos. Essencial em várias aplicações biológicas, de biologia celular e bioquímica, o Tris HCl é crucial para o controle eficaz do pH em soluções tampão. Notadamente, o Tris base e o cloridrato de Tris sozinhos não têm capacidade de tamponamento suficiente, o que faz com que sua combinação fique na faixa de pH de 7 a 9.
Os tampões Tris desempenham um papel fundamental em técnicas como eletroforese de proteínas e Western blotting, servindo em tampões de baixa força iônica para transferência de proteínas. Eles também são essenciais para os géis de SDS-PAGE, tampões de corrida e tampões de blotting. Além disso, os sais Tris, especialmente nos tampões TAE e TBE, são amplamente empregados na eletroforese de agarose de DNA. Esses tampões são fundamentais em diversas aplicações, incluindo bioquímica, purificação de proteínas e eletroforese, demonstrando a versatilidade e a importância do Tris HCl na manutenção do pH ideal para pesquisa bioquímica e de biologia celular.
Aplicação
O cloridrato de Trizma® foi usado como solução tampão para procedimentos de coloração, estudos de redução e alquilação e procedimento de hibridização in situ.­
Características e benefícios
  • Ideal como um tampão biológico para pesquisas de biologia celular e bioquímica
  • Tamponamento eficaz em pH 7-9 com um pKa de 8,1 (25 °C)
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação a várias aplicações
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Evaluation of the allergenicity and antigenicity of bovine-milk alphas1-casein using extensively purified synthetic peptides.
Elsayed S et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 60, 486-486 (2004)
Differential effects of delayed aging on phenotype and striatal pathology in a murine model of Huntington disease.
Tallaksen-Greene SJ et al.
The Journal of Neuroscience, 34, 15658-15658 (2014)
Sandra Lawrynowicz Leibel et al.
Scientific reports, 9(1), 13450-13450 (2019-09-19)
Surfactant protein B (SFTPB) deficiency is a fatal disease affecting newborn infants. Surfactant is produced by alveolar type II cells which can be differentiated in vitro from patient specific induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived lung organoids. Here we show the
Marcel Kuiper et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2821-e2821 (2019-04-16)
Perfusion is a cell culture mode that is gaining popularity for the manufacture of monoclonal antibodies and their derivatives. The cell culture media supporting perfusion culture need to support higher cell densities than those used in fed-batch culture. Therefore, when
Jesus E Martinez-Lopez et al.
Frontiers in neuroanatomy, 9, 8-8 (2015-02-24)
The red nucleus (RN) is a neuronal population that plays an important role in forelimb motor control and locomotion. Histologically it is subdivided into two subpopulations, the parvocellular RN (pRN) located in the diencephalon and the magnocellular RN (mRN) in