93352
Trizma® base
≥99.0% (T), crystalline, aminopeptidase substrate, BioChemika
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Trizma® base, ≥99.0% (T)
descrição
aminopeptidase substrate
linha de produto
BioChemika
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
crystalline
perda
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Electrophoretic transfer for the specific identification of isozymes of starch debranching enzyme, α-amylase and 9-amylase.
- Electrophoretic separation of lipoproteins in polyacrylamide gels.
- Preparation of TRIS buffer having pH 8.
Outras notas
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?