Documentos Principais
T1699
Sigma-Aldrich
Trizma® base solution
1.5 M, liquid
Sinônimo(s):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris base solution
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome do produto
Trizma® base solution, 1.5 M
Formulário
liquid
concentração
1.5 M
pH
10.7-11.1
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For use in the enzymatic determination of pyruvate using lactic dehydrogenase.
Atenção
Contains 0.05% sodium azide as a preservative.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Uma Kavita et al.
Journal of immunological methods, 448, 91-104 (2017-06-20)
We developed a homogeneous bridging anti-drug antibody (ADA) assay on an electro chemiluminescent immunoassay (ECLIA) platform to support the immunogenicity evaluation of a dimeric domain antibody (dAb) therapeutic in clinical studies. During method development we evaluated the impact of different