D8064
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
≥95% purity (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Di-4-ANEPPS
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt, ≥95% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
peso molecular
480.66
técnica(s)
titration: suitable
cor
orange to dark red
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
ε (coeficiente de extinção)
≥38000 at 493-499 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C28H36N2O3S/c1-3-5-17-30(18-6-4-2)28-13-12-26-22-25(10-11-27(26)23-28)9-8-24-14-19-29(20-15-24)16-7-21-34(31,32)33/h8-15,19-20,22-23H,3-7,16-18,21H2,1-2H3
chave InChI
HAPJROQJVSPKCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?