43608
3,3′-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, DiSC3(5)
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
pf
245 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
fluorescência
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C25H27N2S2.HI/c1-3-18-26-20-12-8-10-14-22(20)28-24(26)16-6-5-7-17-25-27(19-4-2)21-13-9-11-15-23(21)29-25;/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?