381306
3,3′-Diethylthiatricarbocyanine iodide
99%
Sinônimo(s):
3-Ethyl-2-[7-(3-ethyl-2-benzothiazolinylidene)-1,3,5-heptatrienyl]benzothiazolium iodide, DTTC iodide, DTTCI, DiSC2(7)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
211 °C (dec.) (lit.)
λmax
765 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C25H25N2S2.HI/c1-3-26-20-14-10-12-16-22(20)28-24(26)18-8-6-5-7-9-19-25-27(4-2)21-15-11-13-17-23(21)29-25;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OYVFJKVYVDYPFV-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.