Key Documents
392197
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,2′-dicarbocyanine iodide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H27IN2
Número CAS:
Peso molecular:
506.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
263-265 °C (lit.)
λmax
707 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCN1\C(=C\C=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-24(20-18-22-12-8-10-16-26(22)28)14-6-5-7-15-25-21-19-23-13-9-11-17-27(23)29(25)4-2;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ZFYDGPJXMYCXNV-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.