D91535
1,1′-Diethyl-4,4′-carbocyanine iodide
96%
Sinônimo(s):
Cryptocyanine, Kryptocyanine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
solid
pf
250.5-253 °C (lit.)
λmax
648 nm
703 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCN1C=CC(=C\C=C\c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-18-16-20(22-12-5-7-14-24(22)26)10-9-11-21-17-19-27(4-2)25-15-8-6-13-23(21)25;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.