D208000
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
98%
Sinônimo(s):
DPH, Dicinnamyl
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
199-203 °C (lit.)
fluorescência
λex 350 nm; λem 452 nm in methanol
cadeia de caracteres SMILES
C(=C/C=C/c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18/h1-16H/b2-1+,11-5+,12-6+
chave InChI
BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D208000-1G | 4061833561553 |
D208000-5G | 4061833427835 |