117706
Phenylacetylene
98%
Sinônimo(s):
Ethynylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
17.6 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
98%
Impurezas
<1% 1,4-dioxane
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
p.e.
142-144 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
chave InChI
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.