161241
1-Phenyl-1-propyne
99%
Sinônimo(s):
(2-Methylethynyl)benzene, 1-Methyl-2-phenylacetylene, 1-Propyn-1-ylbenzene, 1-Propynylbenzene, 3-Phenyl-2-propyne, Methylphenylacetylene, Methylphenylethyne, Phenylmethylacetylene
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.564 (lit.)
pb
185 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,1H3
chave InChI
GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
1-Phenyl-1-propyne serves as a starting material for various chemical reactions, such as addition reactions and polymerization.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?