376841
3-Phenyl-1-propyne
contains ca.250 ppm BHT as inhibitor, 97%
Sinônimo(s):
1-Phenyl-2-propyne, 2-Propyn-1-ylbenzene, 2-Propynylbenzene, 3-Phenylpropyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
ca.250 ppm BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
75 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C#CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
chave InChI
NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?