Documentos Principais
663018
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetylene
Neat, 97%
Sinônimo(s):
Ethynylcyclopropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6
Número CAS:
Peso molecular:
66.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.429
p.e.
51 °C
densidade
0.781 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
chave InChI
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4