404330
1-Ethynyl-4-fluorobenzene
99%
Sinônimo(s):
(4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne, (p-Fluorophenyl)acetylene, (p-Fluorophenyl)ethyne, 1-Fluoro-4-ethynylbenzene, 2-(4-Fluorophenyl)acetylene, 4-Ethynylfluorobenzene, 4-Fluoroethynylbenzene
Ensaio
99%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
55-56 °C/40 mmHg (lit.)
pf
26-27 °C (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
chave InChI
QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3-(4-Fluorophenyl)-1H-isochromen-1-one by reacting with 2-iodobenzoic acid in the presence of copper catalyst.
- 4-Bromo-3,5-difluoro-2,6-bis-(4-fluoro-phenylethynyl)-pyridine by reacting with 2,4,6-tribromo-3,5-difluoropyridine by palladium catalyzed Sonogashira reaction.
- 1-(4-Fluorophenyl)-3-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one by reacting with p-anisaldehyde.
- 5-(4-Fluorophenyl)-1-(2-nitrobenzyl)-1H-1,2,3-triazole by reacting with 1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene in the presence of sodium azide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?