Documentos Principais
672882
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenylacetylene
90%
Sinônimo(s):
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4F2
Número CAS:
Peso molecular:
138.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.4902
densidade
1.144 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1F)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
chave InChI
XFPAOXIWRDDQGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7.22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)