260150
Glyoxylic acid solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.4149
densidade
1.342 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C=O
InChI
1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
chave InChI
HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as reducing agent in electroless copper depositions by free-formaldehyde method
- in synthesis of new chelating agent, 2-(2-((2-hydroxybenzyl)amino)ethylamino)-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid (DCHA)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?