Documentos Principais
8.04107
Sigma-Aldrich
Glyoxylic acid monohydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Glyoxylic acid monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2O3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.04 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
206-058-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
46.7 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
chave InChI
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Use in oxidation reactions: Glyoxylic acid monohydrate serves as a precursor in the synthesis of porous three-dimensional networks of Pd-Cu aerogel, demonstrating its utility in enhancing catalytic reactions such as formic acid oxidation, applicable in fuel cell technologies and chemical synthesis (Douk et al., 2018).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4