PHR2497
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydroharmane-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid, NSC 26225
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1604337
família API
tryptophan
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1NC(Cc2c1[nH]c3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
ZUPHXNBLQCSEIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cytotoxicity and insecticidal activities of harmine derivatives
- Isoquinolines, β-carbolines, and 3-deazapurines via oxidative decarboxylation
- Cytotoxic evaluation of 1,3-di- and 1,3,9-trisubstituted β-carbolines
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)