H0500
1,2,3,4-Tetrahydroharmane-3-carboxylic acid
Sinônimo(s):
1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid, NSC 26225
About This Item
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CC1NC(Cc2c1[nH]c3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
ZUPHXNBLQCSEIA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Cytotoxicity and insecticidal activities of harmine derivatives
- Isoquinolines, β-carbolines, and 3-deazapurines via oxidative decarboxylation
- Cytotoxic evaluation of 1,3-di- and 1,3,9-trisubstituted β-carbolines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)