SML1711
TNCA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3S)-2,3,4,9-Tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, L-1,2,3,4-Tetrahydronorharman-3-carboxylic acid, Lycoperodine-1
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -57 to -67°, c = 1 (in MeOH:1N HCl (1:1))
cor
white to beige
solubilidade
1.5 mg/mL, clear (Solvent: 0.1N HCl:DMSO (1:1); warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)[C@H]1NCC2=C(C3=C(N2)C=CC=C3)C1
InChI
1S/C12H12N2O2/c15-12(16)10-5-8-7-3-1-2-4-9(7)14-11(8)6-13-10/h1-4,10,13-14H,5-6H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
chave InChI
FSNCEEGOMTYXKY-JTQLQIEISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)