SML2160
R-568 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-chloro-N-[(1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]-benzenepropanamine hydrochloride (1:1), KRN 568 hydrochloride, NPS-R 568 hydrochloride, Norcalcin hydrochloride, R 568 hydrochloride, Tecalcet hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +35 to +40°, c = 0.5 in chloroform-d
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](NCCCC1=C(C=CC=C1)Cl)C2=CC=CC(OC)=C2.Cl
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-14(16-8-5-10-17(13-16)21-2)20-12-6-9-15-7-3-4-11-18(15)19;/h3-5,7-8,10-11,13-14,20H,6,9,12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
YJXUXANREVNZLH-PFEQFJNWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)