SML2012
Cinacalcet hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AMG 073 hydrochloride, KRN 1493 hydrochloride, N-[1-(R)-(-)-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3(trifluoromethyl)phenyl]-1-aminopropane hydrochloride, NPS 1493 hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -24 to -32°, c = 0.5 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CCCN[C@H](C)c2c3c(ccc2)cccc3.Cl
InChI
1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
chave InChI
QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
Aplicação
- to stimulate calcium-sensing receptor (CaSR) in thick ascending limb (TAL) of the male Sprague-Dawley rats to study the effect of altered claudins levels on calciuria and magnesiuria in metabolic acidosis
- as a calcimimetic positive allosteric modulator (PAM) of CaSR to determine the structural rearrangements of human CaSR upon activation
- as a calcium-sensing receptor (CaSR) agonist to study the effect of CaSR on tumor cell proliferation in lung adenocarcinoma (LUAD) cell line
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
eye - retina
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)