SML0897
ALX 5407 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
ALX-5407 hydrochloride, N-[3-(4′-Fluorophenyl)-3-(4′-phenylphenoxy)propyl]sarcosine hydrochloride, NFPS hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(CC[C@@H](Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccc(F)cc3)CC(O)=O
InChI
1S/C24H24FNO3.ClH/c1-26(17-24(27)28)16-15-23(20-7-11-21(25)12-8-20)29-22-13-9-19(10-14-22)18-5-3-2-4-6-18;/h2-14,23H,15-17H2,1H3,(H,27,28);1H/t23-;/m1./s1
chave InChI
RPDGSZCYSJWQEE-GNAFDRTKSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience