S006
Ketanserin (+)-tartrate salt
≥97%, solid
Sinônimo(s):
3-(2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione (+)-tartrate salt, R 41468 (+)-tartrate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.)
0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
chave InChI
KMTLTEVOQLMYRS-LREBCSMRSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Aplicação
- as a 5HT2A antagonist in Krebs-Henseleit buffer solution
- for hormonal treatment to study the effects of exogenous manipulation of different hormonal systems in interaction with parasite infection on client′s behavior
- to study the behavioural changes of incision pain rats
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?