W108
WAY-100635 maleate salt
powder
Sinônimo(s):
N-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-2-pyridinylcyclohexanecarboxamide maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN(C(=O)C3CCCCC3)c4ccccn4
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350)
Aplicação
- to study whether the behavior of the cleaner wrasse is regulated by serotonin activity
- to block activity of 3,4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA) used to induce oxytocin release in male Wistar rats to increase their social behavior
- to study the role of serotonin during metamorphosis of the ascidian Phallusia mammillata larvae
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?