W1895
WAY-100135
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-phenyl-N-tert-butyl-propanamide dihydrochloride;, N-tert-Butyl-3-(4-(2-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl) -2-phenylpropanamide dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: ≥10 mg/mL
originador
Wyeth
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(C(=O)NC(C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H33N3O2.2ClH/c1-24(2,3)25-23(28)20(19-10-6-5-7-11-19)18-26-14-16-27(17-15-26)21-12-8-9-13-22(21)29-4;;/h5-13,20H,14-18H2,1-4H3,(H,25,28);2*1H
chave InChI
VJGZNBYDSDEOED-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.