P8293
Protoporphyrin IX
≥95%
Sinônimo(s):
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionic acid, Kammerer’s porphyrin, Ooporphyrin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
solubilidade
DMF: methanol (1:1): soluble-10 mg/mL, dark red-brown
fluorescência
λex 402 nm; λem 625 nm (bound to HRP)
λex 409 nm; λem 633 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
chave InChI
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a standard in protoporphyrin assays
- in fluorescence spectra analysis
- to treat cells in cell culture to study heme-mediated ferroportin 1 transcription
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Vesicle Formation