258784
Coproporphyrin I dihydrochloride
synthetic
Sinônimo(s):
3,8,13,18-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionic acid dihydrochloride
forma
solid
adequação da reação
core: porphyrin
reagent type: catalyst
λmax
395 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(O)=O)c5C)c(CCC(O)=O)c4C)c(CCC(O)=O)c3C
InChI
1S/C36H38N4O8.2ClH/c1-17-21(5-9-33(41)42)29-14-26-19(3)23(7-11-35(45)46)31(39-26)16-28-20(4)24(8-12-36(47)48)32(40-28)15-27-18(2)22(6-10-34(43)44)30(38-27)13-25(17)37-29;;/h13-16,37,40H,5-12H2,1-4H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48);2*1H/b25-13-,26-14-,27-15-,28-16-,29-14-,30-13-,31-16-,32-15-;;
chave InChI
XROPZSRTTZKNQB-ARSPAUKVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?