Documentos Principais
C4529
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetramethyl ester
≥90% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Tetramethyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H46N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
710.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Coproporphyrin I tetramethyl ester, ≥90% (HPLC)
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
cor
purple to brown
pf
252-254 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 10 mg/mL, dark red
ε (coeficiente de extinção)
1,900-2,500 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-30-23(3)27(11-15-39(47)51-7)35(43-30)20-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)19-31-22(2)26(10-14-38(46)50-6)34(42-31)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-19-,32-20-,33-18-,34-17-,35-20-,36-19-
chave InChI
OVYASYKFNWTMII-QEMHYRKZSA-N
Nota de preparo
Enzymatically prepared
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)