P1134
Porphobilinogen
powder
Sinônimo(s):
5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
1 M NH4OH: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCc1[nH]cc(CCC(O)=O)c1CC(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3