Documentos Principais
A3785
Sigma-Aldrich
Ácido 5-aminolevulínico
≥98%, suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
δÁcido 5-aminolevulínico, ALA, Ácido 5-amino-4-oxopentanoico, Ácido 5-aminolevulínico
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
167.59
Beilstein:
3690651
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Ácido 5-aminolevulínico, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
pf
150 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
chave InChI
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O cloridrato do ácido 5-aminolevulínico foi usado para ativar ou inibir a biossíntese de heme nas linhagens celulares HeLa e K562. Ele também foi usado em terapia fotodinâmica para camundongos com tumor A431.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Intermediário na biossíntese de heme.
O ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) é um intermediário na biossíntese do heme e é útil no tratamento do câncer. É um aminoácido não proteico. O 5-ALA também tem aplicações no campo da agricultura. Está sendo estudado como um reagente indutor para o diagnóstico de linfonodos metastáticos por fluorescência dependente de protoporfirina IX (PPIX). O 5-ALA é usado para terapia fotodinâmica de doenças, como a doença de Paget e condiloma acuminado cervical associado a infecção por HPV.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Temoporfin ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1707
Temoporfin
Optimization of the heme biosynthesis pathway for the production of 5-aminolevulinic acid in Escherichia coli
Junli Zhang
Scientific Reports, 5 (2015)
Treatment of HPV infection-associated cervical condylomata acuminata with 5-aminolevulinic acid-mediated photodynamic therapy.
Wang HW
Photochemistry and Photobiology, 88(3), 565-569 (2012)
ALA-PpIX variability quantitatively imaged in A431
epidermoid tumors using in vivo ultrasoundfluorescence
tomography and ex vivo assay
Alisha V DSouza
SPIE Proc., 8931 null
The mitochondrial heme exporter FLVCR1b mediates erythroid differentiation
Deborah Chiabrando, et.al
The Journal of Clinical Investigation, 122(12), 4569-4579 (2012)
Breann L Brown et al.
Structure (London, England : 1993), 26(4), 580-589 (2018-03-20)
5-Aminolevulinic acid synthase (ALAS) catalyzes the first step in heme biosynthesis. We present the crystal structure of a eukaryotic ALAS from Saccharomyces cerevisiae. In this homodimeric structure, one ALAS subunit contains covalently bound cofactor, pyridoxal 5'-phosphate (PLP), whereas the second