Key Documents
1.24802
Millipore
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
for biochemistry
Sinônimo(s):
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochlorid, 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO3 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
131.13 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
226-679-5
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
pf
150-156 °C
solubilidade
100 g/L
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
chave InChI
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 150 - 156 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3