1.02245
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, 7.0-8.5% amino-nitrogen basis, suitable for biotechnology and microbiology
Sinônimo(s):
Casein hydrolysate, Casein peptone, hydrolyzed casein, enzymatic casein hydrolysate,
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Casein hydrolysate, acid hydrolyzed, suitable for microbiology
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Ensaio
7.0-8.5% amino-nitrogen basis (purity)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
condição de armazenamento
(Tightly closed)
pH
4.7-5.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
310 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Identity (NIR): passes test
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 7.0 - 8.5 %
pH-value (5 %; water): 4.7 - 7.0
Amino nitrogen (as N): 5.0 - 6.5 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 58 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1