70171
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, ≤6% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from casein, Peptone from casein, acid digest
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peptona, suitable for microbiology
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
amino-nitrogen, ≥4%
total nitrogen (N), ≥7%
Impurezas
≤45% chloride (NaCl)
perda
≤6% loss on drying
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?