Key Documents
1.07212
Millipore
Peptona de soja
papain-digested, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptona de soja, Materiais de base da Fermtech® para biotecnologia, Peptona de soja (papaína), Peptona de farinha de soja
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
293-434-7
NACRES:
NA.74
fonte biológica
soybean
Nível de qualidade
Ensaio
9.3-10.7% amino-nitrogen basis (purity)
forma
medium granules
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
cor
light yellow
pH
5.5-7.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidade
2200 g/L
densidade volumétrica
420 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A peptona de farinha de soja é uma peptona não animal amplamente utilizada na microbiologia industrial como fonte de nutrientes para o crescimento de microrganismos em processos de fermentação em larga escala. A peptona de farinha de soja, também conhecida como peptona de soja ou peptona péptica de soja, é um hidrolisado proteico solúvel em água obtido da digestão enzimática papaínica da farinha de soja e usado como fonte de nutrientes em meios de cultura microbiana. Caracteriza-se por sua alta concentração de vitaminas e carboidratos. Seu teor de nitrogênio, combinado com as vitaminas de ocorrência natural e o alto teor de carboidratos, facilita o crescimento rápido e abundante de microrganismos exigentes e a ressuscitação de microrganismos com lesões subletais. Seu alto teor de açúcares fermentáveis torna a peptona de soja inadequada para estudos de fermentação, como em meios usados para a identificação de microrganismos com base na fermentação de açúcar. É aplicável principalmente no cultivo de micróbios fastidiosos e heterotróficos que exigem fontes de nutrientes complexas.
Aplicação
A peptona da farinha de soja é usada em cultura de células, meios de genética molecular, procedimentos de ensaios microbiológicos e como substrato nutritivo para o cultivo e a ressuscitação de uma grande variedade de microrganismos. É comumente usado como ingrediente em muitos meios de cultura microbiana nos setores farmacêutico, ambiental, de alimentos e bebidas.
Características e benefícios
Nossos meios granulados são:
  • mais seguros - redução significativa da inalação de substâncias tóxicas e alergênicas, resultando em menos respostas alérgicas. Menos contaminação das ferramentas de trabalho e do ambiente
  • Precisão - Sem separação de componentes e sem aglomeração, mesmo em condições úmidas ou quentes, o que garante um produto uniforme com maior precisão de desempenho
  • Rápido - Dissolução rápida e uniforme em água
  • Mais fácil - Manuseio e pesagem mais fáceis devido às melhores propriedades de fluxo. Os meios não grudam no frasco ou no recipiente.
  • Confiável - A distribuição homogênea dos ingredientes garante alta reprodutibilidade, mesmo que sejam usadas apenas pequenas quantidades de meios.
Ligação
Substitui: 1.07212.9027
Nota de análise
Aspecto: Granulado levemente amarelo a levemente amarelo-amarronzado.
Identidade: passa no teste
Nitrogênio (N) total (Kjeldahl): 9,3%-10,7%
Nitrogênio amino (como N): 1,8%-3,2%
Valor de pH (5%; água): 6,5-7,5
Cinza sulfatada (800 °C): ≤ 15,0%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 6,0%
Adequação para microbiologia: passa no teste
Informações legais
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1