Key Documents
P6463
Millipore
Peptone Hy-Soy® T
suitable for microbiology
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
fonte biológica
Glycine max (soybean)
Nível de qualidade
forma
powder
análise de nitrogênio
≥1.5% amino, ≥7.5% total
perda
≤5.0% loss on drying
pH
5.5-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Aplicação
Peptone Hy-SoyT has been used as a component of malt extract peptone agar (MEPA) to cultivate Trichoderma viride. It is also useful in media where high clarity is not required.
Outras notas
A hydrolysate from soy
Informações legais
Hy-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Wheat Peptone suitable for microbiology
Millipore
93492
Wheat Peptone
The antimicrobial activity of honey of the stingless bee Trigona spp
Garedew A, et al.
Journal of Apicultural Science, 47(1), 37-40 (2003)