Documentos Principais
22090
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤3.5% chloride, suitable for biotechnology and microbiology
Sinônimo(s):
Peptona, Hidrolisado pancreático de caseína, peptona de caseína
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
product name
Hidrolisado de caseína, suitable for microbiology, Nitrogen source in culture media
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
forma
powder
composição
total nitrogen (N), ≥11%
condição de armazenamento
(sealed container)
Impurezas
≤3.5% chloride (expressed as NaCl)
resíduo de ignição
≤8%
perda
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.0 (25 °C)
solubilidade
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brown
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
O hidrolisado pancreático de caseína é fabricado pela hidrólise enzimática controlada da proteína do leite. Ele pode atuar como suplemento nutricional em meios de cultura porque é rico em certos tipos de aminoácidos e, portanto, serve como uma fonte eficiente de nitrogênio. Ele também permite a produção de antibióticos, toxinas, bacteriocinas, enzimas etc.
Aplicação
O hidrolisado de caseína tem várias aplicações, em meios de teste de esterilidade ou caracterização bioquímica, pois é utilizado por uma ampla variedade de microrganismos.Ele também pode ser usado na produção de determinados antibióticos, toxinas, bacteriocinas e enzimas.
Outras notas
Pode haver restrições à venda
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Peptona Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Millipore
T9410
Peptona
Peptona Microbiologically tested.
Millipore
T7293
Peptona
Hy-Case® Amino from bovine milk, Casein acid hydrolysate, Suitable for microbiology
Millipore
C0501
Hy-Case® Amino
Peptona suitable for microbiology
Millipore
70172
Peptona
Peptona Pancreatic digest of casein, suitable for microbiology
Millipore
70169
Peptona
Millipore
Millipore
95039
Peptona
Kacy Greenhalgh et al.
Cell reports, 27(5), 1621-1632 (2019-05-03)
By modulating the human gut microbiome, prebiotics and probiotics (combinations of which are called synbiotics) may be used to treat diseases such as colorectal cancer (CRC). Methodological limitations have prevented determining the potential combinatorial mechanisms of action of such regimens. We expanded
Losee L Ling et al.
Nature, 517(7535), 455-459 (2015-01-07)
Antibiotic resistance is spreading faster than the introduction of new compounds into clinical practice, causing a public health crisis. Most antibiotics were produced by screening soil microorganisms, but this limited resource of cultivable bacteria was overmined by the 1960s. Synthetic