82303
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, 13% Nitrogen, ≥3% Amino
Sinônimo(s):
Peptone from casein, Peptone from casein, enzymatic digest
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peptona, Enzymatic digest of casein, for biotechnological purposes
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
total nitrogen (N), ~13%
análise de nitrogênio
, ~0.3 AN:TN ratio
resíduo de ignição
<17%
perda
<6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow to tan
water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Aplicação
Bacterial cultures for short term storage of bacteria.
The basal Glucose Yeast Peptone (GYP) medium.
As nitrogen supplement in the culture medium of Ceriporiopsis subvermispora.
Culture medium of Methylobacterium rhodesianum and Ralstonia eutropha.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?