70173
Casein Peptone
Pancreatic digest of casein from bovine milk, ≤10% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from animal tissue, Peptone from casein and other animal proteins
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peptone from casein and other animal proteins, suitable for microbiology
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
total nitrogen (N), ≥12%
resíduo de ignição
≤9%
perda
≤10% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow (and faint yellow and faint brown)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
chave InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?