P6838
Peptone from milk solids
Refined hydrolysate
Sinônimo(s):
Peptone from animal tissue, PNM, Peptonized milk nutrient
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
forma
powder
análise de nitrogênio
1.7% amino, 5.4% total
aplicação(ões)
microbiology
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
chave InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3