90765
Peptone
from soybean(enzymatic digest), suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from soybean, Enzymatic Soy Digest, Soy peptone, Soybean Peptone Powder, Soybean peptone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
soybean (enzymatic digest)
Nível de qualidade
grau
for biotechnological purposes
forma
powder
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥8.0%
embalagem
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
resíduo de ignição
≤20%
perda
≤10% loss on drying
cor
faint beige
faint brown
faint yellow
pH
6.3-7.3 (25 °C)
solubilidade
H2O: 2%
soluble, clear, light yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Descrição geral
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
- Tightly closed. Dry.
- Hygroscopic - Store under inert gas.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?