P5905
Peptone from animal tissue
from meat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Peptone from animal source
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
animal (meat)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
chave InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?