82450
Proteose-Peptone
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from bovine meat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
bovine skeletal muscle (
)
Nível de qualidade
forma
powder
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
embalagem
pkg of 100 g
pkg of 500 g
resíduo de ignição
≤20%
perda
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Corynebacterium spp.
Haemophilus spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?