29185
Proteose Peptone (vegetable)
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from vegetable, Peptone (vegetable), No. 3, Vegetable Proteose Peptone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3.2%
total nitrogen (N), ≥11%
Impurezas
≤12% ash
perda
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?