Key Documents
38143
Millipore
Peptone from potatoes No. 2
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from vegetable
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
fonte biológica
potato
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥4.5%
chloride (as NaCl), ≤16%
total nitrogen (N), ≥10%
resíduo de ignição
≤25%
perda
≤6.0% loss on drying
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
aplicação(ões)
microbiology
Aplicação
Source of organic nitrogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation. This potato peptone is manufactured by a controlled enzymatic hydrolysis of potato proteins. It has an increased solubility compared to the potato peptone 83059.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)