Documentos Principais
51841
Millipore
Peptone (vegetable) acid hydrolysate
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from vegetable, Casein acid hydrolysate replacement
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥6%
Impurezas
≤44% ash
perda
≤5% loss on drying
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow
aplicação(ões)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Descrição geral
Peptone (vegetable) acid hydrolysate is a purified hydrolysate which provides the necessary nitrogenous material for culture media or can be used when amino acid mixtures are specified. It can be used for preparing Antibiotic Sensitivity Test Media including Mueller Hinton Agar, in media requiring quantitative addition of tryptophan, in vaccine preparation media as a source of high concentration of free amino acids.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4