Y0626
Base nitrogenada de levedura sem aminoácidos
Yeast classification medium used for selecting yeasts based on amino acid and carbohydrate requirements
Sinônimo(s):
ynb without amino acids
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
yeasts
Descrição geral
Aplicação
- em meios sintéticos de mistura de suplemento completo (SC)-Leu usados para cultivo e caracterização de Y. lipolytica
- como componente de meios líquidos seletivos para crescimento auxotrófico para uracila em levedura
- para avaliar as eficiências de transformação de cepas de S. cerevisiae em diferentes condições nutritivas
Componentes
Fontes de nitrogênio:
Sulfato de amônio, 5,0 g/l
Vitaminas:
Biotina, 2,0
Pantotenato de cálcio, 400
Ácido fólico, 2,0
Inositol, 2,0 mg/l
Ácido nicotínico, 400
Ácido p-aminobenzoico, 200
Piridoxina HCl, 400
Riboflavina, 200
Tiamina HCl, 400
Elementos-traço:
Ácido bórico, 500
Sulfato de cobre, 40
Iodeto de potássio, 100
Cloreto férrico, 200
Sulfato de manganês, 400
Molibdato de sódio, 200
Sulfato de zinco, 400
Sais:
Fosfato de potássio monobásico, 1,0 g/l
Sulfato de magnésio, 0,5 g/l
Cloreto de sódio, 0,1 g/l
Cloreto de cálcio, 0,1 g/l
Nota de preparo
2. Aqueça, se necessário, para solubilizar e esterilize por filtração.
Conserve a solução-estoque 10× a 2-8 °C. Para usar, dilua na proporção 1:10 com água destilada estéril em condições assépticas.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Technical Article on yeast media. Yeasts are eukaryotic microorganisms whose genomes have been comprehensively studied and some have been sequenced.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Protocolos
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells. Yeast cultures can be grown, maintained, and stored in liquid media or on agar plates using techniques similar to those for bacterial cultures.