Y1251
Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids and Ammonium Sulfate
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
embalagem
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
solubilidade
water: soluble 67 mg/mL
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
adequação
Candida spp.
Pichia spp.
Saccharomyces spp.
Zygosaccharomyces spp.
molds
yeasts
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Biotin, 2 μg/L
Calcium pantothenate, 400 μg/L
Folic acid, 2 μg/L
Niacin, 400 μg/L
p-Aminobenzoic acid, 200 μg/L
Pyridoxine HCl, 400 μg/L
Riboflavin, 200 μg/L
Thiamine HCl, 400 μg/L
Inositol, 2 mg/L
Boric acid, 500 μg/L
Copper sulfate, 40 μg/L
Potassium iodide, 100 μg/L
Ferric chloride, 200 μg/L
Manganese sulfate, 400 μg/L
Sodium molybdate, 200 μg/L
Zinc sulfate, 400 μg/L
Potassium phosphate monobasic, 1 g/L
Magnesium sulfate, 0.5 g/L
Sodium chloride, 0.1 g/L
Calcium chloride, 0.1 g/L
Nota de preparo
- Prepare a 10× stock solution by suspending 1.7 g of yeast nitrogen base without amino acids and ammonium sulfate in 100 ml of cold distilled water. Include desired nitrogen and carbon sources.
- Warm if necessary to solubilize and sterilize by filtration.
- Store 10× stock solution at 2-8°C. To use, dilute 1:10 with sterile distilled water under aspetic conditions.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Somente componentes do kit
- KH2PO4 1 g/L
- MgSO4 .5 g/L
- NaCl .1 g/L
- CaCl2 .1 g/L
- Inositol 2 mg/L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.